364126
4-Benzylbiphenyl
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
99%
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)