Key Documents
363677
Sigma-Aldrich
5,7-Dodecadiyne
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3C≡CC≡C(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
contiene
300 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. eboll.
120 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC#CC#CCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)