Key Documents
36340
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloropropionic acid
≥97.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CHClCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.97
Beilstein:
1721427
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Punto di fusione
48-52 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
GKFWNPPZHDYVLI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)