Documenti fondamentali
363235
Sigma-Aldrich
2,5-Dibutoxy-4-(4-morpholinyl)benzenediazonium tetrafluoroborate
Dye content 95 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28BF4N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 95%
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCCCOc1cc(N2CCOCC2)c(OCCCC)cc1[N+]#N
InChI
1S/C18H28N3O3.BF4/c1-3-5-9-23-17-14-16(21-7-11-22-12-8-21)18(13-15(17)20-19)24-10-6-4-2;2-1(3,4)5/h13-14H,3-12H2,1-2H3;/q+1;-1
KTLYRPBETGHXQC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)