362867
2-(3-Methyl-3-nitrobutyl)-1,3-dioxolane
97%
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
98-99 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(CCC1OCCO1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,9(10)11)4-3-7-12-5-6-13-7/h7H,3-6H2,1-2H3
ONLCLPRCWSOGPM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(3-Methyl-3-nitrobutyl)-1,3-dioxolane may be used in the preparation of spin trap reagent, dimethyl-Δ′-pyrroline-1-oxide (DMPO).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Environmental health perspectives, 16, 161-176 (1976-08-01)
The technique of spin trapping has been applied to the gas phase of cigarette smoke to identify and quantify the radicals present. It was found that radicals could be trapped only if the smoke was filtered. Three spin traps were