Documenti fondamentali
362816
Sigma-Aldrich
4-(Nonyloxy)benzoic acid
97%
Sinonimo/i:
4-n -Nonyloxybenzoic acid, p -(Nonyloxy)benzoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8OC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
liquid crystal
Stringa SMILE
CCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-19-15-11-9-14(10-12-15)16(17)18/h9-12H,2-8,13H2,1H3,(H,17,18)
BOZLUAUKDKKZHJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)