Documenti
362689
Sigma-Aldrich
Triphenyl(vinyl)silane
98%
Sinonimo/i:
(Triphenylsilyl)ethylene, Ethenyltriphenylsilan, Vinyltriphenylsilane
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3SiCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.44
Beilstein:
913423
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18Si/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20/h2-17H,1H2
OVOIHGSHJGMSMZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3