362565
Bis(diethylamino)chlorophosphine
97%
Sinonimo/i:
Chlorobis(diethylamino)phosphine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice di rifrazione
n20/D 1.4895 (lit.)
P. eboll.
55-57 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCN(CC)P(Cl)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20ClN2P/c1-5-10(6-2)12(9)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
JVEHJSIFWIIFHM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?