Documenti fondamentali
362352
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethoxypropionitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2CHCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
92.5 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(CC#N)OC
InChI
1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)