Documenti fondamentali
362344
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxytetrahydrofuran,mixture of isomers
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
167-174 °C (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC1CCC(OCC)O1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)