Documenti fondamentali
361984
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-1-trimethylsilyl-1-butyne
98%
Sinonimo/i:
1-(Trimethylsilyl)neohexyne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.32
Beilstein:
2037940
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
CC(C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)