Documenti fondamentali
360996
Sigma-Aldrich
1-(Triisopropylsilyl)-1-propyne
98%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]3SiC≡CCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4624 (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC#C[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H24Si/c1-8-9-13(10(2)3,11(4)5)12(6)7/h10-12H,1-7H3
FDEZWWXTHRGNJD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-(Triisopropylsilyl)-1-propyne may be used in the synthesis of 1,14-diaza[5]helicene.[1] It may be used in the synthesis of 1- and 2-aza[6]helicene, via [2+2+2] cobalt catalyzed trimerization strategy.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Azahelicenes and other similar tri and tetracyclic helical molecules.
Dumitrascu F, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 1-32 (2010)
A straightforward route to helically chiral N-heteroaromatic compounds: practical synthesis of racemic 1,14-diaza[5]helicene and optically pure 1- and 2-aza[6]helicenes.
Jirí Mísek et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(17), 3188-3191 (2008-03-14)