Documenti fondamentali
360600
Sigma-Aldrich
(−)-Quebrachitol
97%
Sinonimo/i:
2-O-Methyl-1,2,4/3,5,6-hexahydroxycyclohexane, 2-O-Methyl-L-inositol, L-chiro-Inositol 2-methyl ether, L-Quebrachitol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −79°, c = 1.2 in H2O
Punto di fusione
189-192 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)