Documenti fondamentali
360252
Sigma-Aldrich
7-Methylxanthine
99%
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-7-methylpurine, Heteroxanthine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.14
Beilstein:
171027
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
99%
Stringa SMILE
Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)