Documenti fondamentali
360228
Sigma-Aldrich
L-Lysine dihydrochloride
99%
Sinonimo/i:
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.11
Beilstein:
4539715
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
Punto di fusione
200-206 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)