Documenti fondamentali
360023
Sigma-Aldrich
o-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
2-Methylphenylmagnesium chloride
Scegli un formato
100 ML
CHF 93.50
800 ML
CHF 388.00
CHF 93.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 93.50
800 ML
CHF 388.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.89
Beilstein:
3537703
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 93.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.956 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
DSJSQDNPAOUFOJ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-16 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method