Documenti fondamentali
359912
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphonium bromide + Sodium amide
Scegli un formato
10 G
CHF 165.00
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 165.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
258 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].N[Na].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH.H2N.Na/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;;;/h1-20H,21H2;1H;1H2;/q+1;;-1;+1/p-1
HEHHWWBQEVMFQU-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)