Documenti fondamentali
359319
Sigma-Aldrich
4-Hexylbenzoic acid
liquid crystal, 99%
Sinonimo/i:
p -n -Hexylbenzoic acid, p -Hexylbenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
Beilstein:
2046454
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
liquid crystal
Stringa SMILE
CCCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)
CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)