Documenti fondamentali
359254
Sigma-Aldrich
Poly[(dibenzo-18-crown-6)-co-formaldehyde]
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Gruppo funzionale
crown ether
InChI
1S/C20H24O6.CH2O/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18;1-2/h1-8H,9-16H2;1H2
KGCIWPZIRMMANQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)