Documenti fondamentali
359122
Sigma-Aldrich
Iodine trichloride
97%
Sinonimo/i:
Trichloroiodine
Scegli un formato
50 G
CHF 98.40
CHF 98.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 98.40
About This Item
Formula condensata:
ICl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 98.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Iodine trichloride (ICl3) is an inorganic compound that is commonly used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is also used in the halogenation of organic compounds, and oxidative cleavage of carbon-carbon bonds.
Applicazioni
Iodine trichloride can be used:     
  • In the halogenation of aromatic compounds to prepare corresponding chlorinated derivatives.      
  • To oxidize primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4