Documenti fondamentali
357847
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloro-6-methylnicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
162-164 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C(O)=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-4-2-3-5(7(10)11)6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid (2-Chloro-6-methylnicotinic acid) is a nicotinic acid derivative.
Applicazioni
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid (2-Chloro-6-methylnicotinic acid) may be used in the synthesis of 6-methyl-2-thiophenoxynicotinic acid, required for the preparation of europium complex for staining the nucleolus of NIH 3T3, HeLa and HDF cells.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Junhua Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(7), 2294-2299 (2006-02-16)
A europium complex selectively staining the nucleolus of NIH 3T3, HeLa, and HDF cells is reported. This complex possesses not only the advantage of the long lifetime of europium emission (0.3 ms), but also a chromophore that allows excitation at
Nicotinic acid derivatives. VI. Some transformations of 2-chloro-6-methylnicotinic acid.
P Nantka-Namirski et al.
Polish journal of pharmacology and pharmacy, 26(5), 545-548 (1974-07-01)