Documenti fondamentali
357766
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenylacetonitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.578 (lit.)
P. ebollizione
137 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H11NO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2
DKGMALJGFUHPGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Synthesis of 3-phenoxyphenylacetonitrile has been reported.[1]
Applicazioni
3-Phenoxyphenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 3-phenoxyphenylacetonitrile.
Popov YV, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 81(8), 1743-1744 (2011)