357243
Tantalum
foil, thickness 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ta
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
572 °F
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.05 mm
P. eboll.
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Quantità
- 100×100 mm (approximately 8.4 g)
- 150×150 mm (approximately 18.9 g)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.