35170
2,4-Dichloroaniline
≥97.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (GC)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
60-65 °C
Solubilità
methanol: soluble, clear, very faintly brownish-yellow
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?