Key Documents
349615
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropionitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C(OC2H5)2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. eboll.
60 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(C)(OCC)C#N
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-9-7(3,6-8)10-5-2/h4-5H2,1-3H3
QPFCLGADWIWYFW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2-Diethoxypropionitrile can be prepared by the reaction of orthoacetic acid ethyl ester with HCN.
Applicazioni
2,2-Diethoxypropionitrile may be used in the synthesis of [2H4]-acetyl-2-thiazoline. It may be used in the synthesis of 2-acetyl-2-thiazoline by condensation reaction with cysteamine, followed by the hydrolysis.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Quantification of character-impact odour compounds of roasted beef.
Cerny C and Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 196(5), 417-422 (1993)
Evaluation of potent odorants in roasted beef by aroma extract dilution analysis.
Cerny C and Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 194(4), 322-325 (1992)