Documenti
349542
Sigma-Aldrich
N-Vinylphthalimide
99%
Sinonimo/i:
2-Vinylisoindoline-1,3-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Punto di fusione
84-86 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H7NO2/c1-2-11-9(12)7-5-3-4-6-8(7)10(11)13/h2-6H,1H2
IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.