Documenti fondamentali
348309
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalic acid
99%
Sinonimo/i:
4-Methyl-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3-1,2-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C(O)=O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(4-5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
CWJJAFQCTXFSTA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C P Saint et al.
FEMS microbiology letters, 57(3), 323-328 (1990-06-01)
Genes involved in 4-methyl-o-phthalate and 4-hydroxy-iso-phthalate catabolism reside on a 226-232 kbp catabolic plasmid termed MOP. This was confirmed by transformation and conjugation into an isogenic heat-cured (MOP-) derivative of the wild-type isolate, identified and termed Pseudomonas cepacia Pc701. Transformation