348147
Sarsasapogenin
95%
Sinonimo/i:
(25S)-Spirostan-3β-ol, Parigenin
About This Item
Saggio
95%
Stato
solid
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1
GMBQZIIUCVWOCD-WWASVFFGSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)