Documenti fondamentali
348112
Sigma-Aldrich
Triethylvinylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHSi(C2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
146-147 °C (lit.)
Densità
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Si](CC)(CC)C=C
InChI
1S/C8H18Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)