Documenti fondamentali
348058
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]tetracarbonylmolybdenum(0)
97%
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]Mo(CO)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
606.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
97%
Punto di fusione
185-187 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)