Documenti
347779
Sigma-Aldrich
Isoamyltriphenylphosphonium bromide
98%
Sinonimo/i:
(3-Methylbutyl)triphenylphosphonium bromide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
157-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CC(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H26P.BrH/c1-20(2)18-19-24(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17,20H,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
GZLGTVRDLCJQTO-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of 9,11-secosterol analogs as antitumor agents
  • Synthesis of antiepileptic, ceramide I, and its triacetyl derivatives via olefin cross metathesis
  • Preparation of meso-epoxides via substitution of alkyl bromides with triphenylphosphine followed by Wittig olefination and epoxidation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3