347280
Magnesium hexafluoroacetylacetonate 1,2-dimethoxyethane complex
About This Item
Formula condensata:
Mg(C5HF6O2)2(O2C4H10)
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Punto di fusione
65-68 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOC.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mg]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F