Documenti fondamentali
347019
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyl methyl ether
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H18FeOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −337°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
127-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CO[C@H](C)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
Applicazioni
Ligand for the synthesis of optically active binaphthyls, and ternaphthalenes via asymmetric Grignard cross-coupling.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hayashi, T. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8153-8153 (1988)
Hayashi, T. et al.
Tetrahedron Letters, 30, 215-215 (1989)