Documenti fondamentali
346632
Sigma-Aldrich
2-Chlorohydrocinnamonitrile
99%
Sinonimo/i:
3-(2-Chlorophenyl)propionitrile
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
83 °C/0.15 mmHg (lit.)
Densità
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Clc1ccccc1CCC#N
InChI
1S/C9H8ClN/c10-9-6-2-1-4-8(9)5-3-7-11/h1-2,4,6H,3,5H2
MMTXIUJWFHJGBA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chlorohydrocinnamonitrile is the thermal degradation product of 2-chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent).[1]
Applicazioni
2-Chlorohydrocinnamonitrile was used as analytical standard for the GC-MS detection of 2-chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent).[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Timothy A Kluchinsky et al.
Journal of chromatography. A, 952(1-2), 205-213 (2002-06-18)
2-Chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent) has been shown to produce a number of thermal degradation products when dispersed at high temperature. We hypothesized that these CS-derived compounds are formed by energy input from heating during the dispersion process. Here we