Documenti fondamentali
346306
Sigma-Aldrich
2-(2-Cyanophenylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4SC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
210-215 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1Sc2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H9NO2S/c15-9-10-5-1-3-7-12(10)18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8H,(H,16,17)
FMGHXZOIAXNGOL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)