Documenti
346241
Sigma-Aldrich
Isopropyl formimidate hydrochloride
technical grade
About This Item
Formula condensata:
HC(=NH)OCH(CH3)2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Punto di fusione
108 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CC(C)OC=N
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(2)6-3-5;/h3-5H,1-2H3;1H
NWCBOWOTHFLANG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Isopropyl formimidate hydrochloride may be used in the synthesis of 5: 6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenziminazole.
Altre note
Contains isopropyl alcohol and ammonium chloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
609. Chemistry of the vitamin B12 group. Part II. Synthesis of 5: 6-dimethyl-1-a-D-ribofuranosylbenziminazole.
Johnson AW, et al.
Journal of the Chemical Society, 3061-3066 (1953)