Documenti fondamentali
345733
Sigma-Aldrich
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
Densità
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O/c1-5(14)8-6(9(11,12)13)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
IYMYYQMPOBPRPU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone is an aryl fluorinated building block.
Applicazioni
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)