Documenti fondamentali
345253
Sigma-Aldrich
S-Benzyl-L-cysteinol
97%
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-3-(benzylthio)-1-propanol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2SCH2CH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −49°, c = 1.4 in ethanol
Punto di fusione
42-46 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](CO)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NOS/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
AUOITUNWAPLMBM-SNVBAGLBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)