Documenti fondamentali
345024
Sigma-Aldrich
2-(p-Toluoyl)benzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4COC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
137-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)