Documenti fondamentali
344885
Sigma-Aldrich
Piperidine thiocyanate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.24
Numero MDL:
Saggio
97%
Stringa SMILE
SC#N.C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N.CHNS/c1-2-4-6-5-3-1;2-1-3/h6H,1-5H2;3H
HHUXWFCTZRENLW-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)