Documenti fondamentali
344842
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-pyridylmethyl)-2-thiourea
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Punto di fusione
157-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C(NCc1cccnc1)NCc2cccnc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)