Merck
344591
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile
99%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6F4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
99%
form
solid
mp
66-68 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitrile
SMILES string
Fc1nc(F)c(F)c(C#N)c1F
InChI
1S/C6F4N2/c7-3-2(1-11)4(8)6(10)12-5(3)9
InChI key
JXISJBVJNUKKBK-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile is a perfluorinated heteroaromatic compound. 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile (tetrafluoro-4-cyanopyridine) reacts with 1,3-dicarbonyl systems to yield the corresponding [5,6]-ring fused furo derivatives. 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile (4-cyanotetrafluoropyridine) reacts with amidines to yield [6,6]-fused pyrimidinopyridine system via nucleophilic substitution at the C-3 position of the pyridine ring followed by intramolecular cyclization onto the pendant cyano group. Reaction of 2,3,5,6-tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile (4-cyanotetrafluoropyridine) with sulfur centred nucleophiles has been reported.
Application
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile may be used in the preparation of 2-anilino-3,5,6-trifluoroisonicotinonitrile.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)