344567
2-Ethoxyanisole
98%
Sinonimo/i:
1-Ethoxy-2-methoxybenzene
About This Item
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. ebollizione
217-218 °C (lit.)
Densità
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccccc1OC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)