Documenti
344001
Sigma-Aldrich
4′-Fluoroacetanilide
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4F
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
153-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(F)cc1