Documenti fondamentali
343978
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(F)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
144-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
KZCWJHUTTSVCRO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)