Documenti fondamentali
343749
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2,2-dimethyl-3-pentanol
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC(C2H5)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
174 °C (lit.)
Punto di fusione
−19 °C (lit.)
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(O)(CC)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-6-9(10,7-2)8(3,4)5/h10H,6-7H2,1-5H3
CFWIFHZJKFFDFU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)