Documenti fondamentali
343579
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3(2H)-thiophenone 1,1-dioxide
98%
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3-thiophenone 1,1-dioxide, 2,5-Diphenyl-4-hydroxy-3-thiophenone 1,1-dioxide, HOTDO
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.33
Beilstein:
544870
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
238-240 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC1=C(c2ccccc2)S(=O)(=O)C(c3ccccc3)C1=O
InChI
1S/C16H12O4S/c17-13-14(18)16(12-9-5-2-6-10-12)21(19,20)15(13)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,15,18H
UIVWXNPUCAHAJX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)