Documenti fondamentali
343269
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) fluoride
fused, pieces, 3-12 mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Yttrium trifluoride
About This Item
Formula condensata:
YF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
99.9%
Forma fisica
fused
pieces
Dimensione particelle
3-12 mm
Densità
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Suitable for vacuum deposition.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)