Documenti fondamentali
342475
Sigma-Aldrich
Nickel sulfide
99.98%
Sinonimo/i:
Nickel disulfide
About This Item
Formula condensata:
NiS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99.98%
Stringa SMILE
S=[Ni]=S
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)