Documenti fondamentali
342408
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) subnitrate monohydrate
≥99.99%
About This Item
Formula condensata:
BiONO3·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99.99%
Stringa SMILE
O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)